Learn More
rac 5-Carboxi-desisopropil-tolterodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine |
| CAS | 214601-13-5 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO3/c1-13(2)20-11-10-16(14-6-4-3-5-7-14)17-12-15(19(22)23)8-9-18(17)21/h3-9,12-13,16,20-21H,10-11H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(C)NCCC(c1ccccc1)c2cc(ccc2O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxi-3-[1-fenil-3-(propan-2-ilamino)propil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 313.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1678 |