Learn More
Éster metílico de rac 5-carboxi-desisopropil-tolterodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine Methyl Ester |
| CAS | 1391053-28-3 |
| Fórmula molecular | C20H25NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3/c1-14(2)21-12-11-17(15-7-5-4-6-8-15)18-13-16(20(23)24-3)9-10-19(18)22/h4-10,13-14,17,21-22H,11-12H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(CCNC(C)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-[1-fenil-3-(propan-2-ilamino)propil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 327.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1834 |