Learn More
Éster metílico de rac 5-carboxi-desisopropil-tolterodina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine-d7 Methyl Ester |
| CAS | 1794780-63-4 |
| Fórmula molecular | C20H18D7NO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-[3-[(1-methylethyl-d7)amino]-1-phenylpropyl]-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3/c1-14(2)21-12-11-17(15-7-5-4-6-8-15)18-13-16(20(23)24-3)9-10-19(18)22/h4-10,13-14,17,21-22H,11-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,14D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCC(c1ccccc1)c2cc(ccc2O)C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-1-fenilpropil]-4-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 334.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.2274 |