Learn More
rac 5,6-Dehydro Pregabalin, TRC
Código de producto. 17930355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930355 1 mg 1 miligramo
17922495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2300551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1136478-30-2
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo 5-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methyl-5-hexenoic acid, 3-(Aminomethyl)-5-methylhex-5-enoic acid, (RS)-5,6-Dehydropregabalin, rac 5,6-Dehydro Pregabalin
SMILES CC(=C)CC(CN)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 5,6-Dehydro Pregabalin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h7H,1,3-5,9H2,2H3,(H,10,11)
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103