Learn More
rac-4-(Metilamino)-1-(3-piridil)-1-butanol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 76030-54-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,10-11,13H,3,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CNCCCC(O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(metilamino)-1-piridin-3-ilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1263 |