Learn More
rac-4'-Metil Ketoprofeno, TRC
Código de producto. 30472445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30472445 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30472445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM315080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid
CAS 107257-20-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H16 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2RS)-2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-(4-metilbenzoil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 268.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1099
Porcentaje de pureza >95