Learn More
rac 4-hidroxidebrisoquina-13C,15N2 hemisulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-Hydroxydebrisoquine-13C,15N2 Hemisulfate |
| CAS | 59333-79-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide-13C,15N2 Hemisulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O/c11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13/h1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12) |
| SMILES | NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.106 |