Learn More
rac 4-hidroxidebrisoquina-13C,15N2 hemisulfato, TRC
Código de producto. 30396415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30396415 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93387710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 4-Hydroxydebrisoquine-13C,15N2 Hemisulfate
CAS 59333-79-8
Fórmula molecular C10 H13 N3 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide-13C,15N2 Hemisulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13/h1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12)
SMILES NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboximidamida
Peso molecular (g/mol) 191.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.106