Learn More
rac-4-Hidroxi Propranolol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30009485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009485 5 mg 5 miligramos
30007078 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9525455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14133-90-5
Fórmula molecular C16 H21 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 311.8038
Sinónimo 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-[(4-hydroxy-1-naphthyl)oxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8CI), 4-Hydroxypropranolol hydrochloride, 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (1:1), 4-Hydroxypropranolol Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)proxi]naftalen-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1288
Porcentaje de pureza >95%