Learn More
rac 4-Hidroxicloruro de Efedrina, TRC
Código de producto. 17993575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993575 10 mg 10 miligramos
17963285 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82530510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942-51-8
Fórmula molecular C10 H15 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 217.69
Sinónimo Oxilofrine hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (R*,S*)- (9CI), 4-Hydroxyephedrinehydrochloride, Suprifen hydrochloride, p-Hydroxyephedrine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[(1R,2S)-1-hidroxi-2-(metilamino)propil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxilofrine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11-2)10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-7,10-13H,1-2H3;1H/t7-,10-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.087
Porcentaje de pureza >95%