Learn More
Ácido rac 4-hidroxi-9-cis-retinoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac 4-hydroxy-9-cis-Retinoic acid |
| CAS | 150737-17-0 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-9-Cis-Retinoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13,18,21H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+ |
| SMILES | C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)C(O)CCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4E,6Z,8E)-9-(3-hidroxi-2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2038 |