Learn More
rac 4-hidroxi-7-metoxi-4-(4-benciloxifenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-Hydroxy-7-methoxy-4-(4-benzyloxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| CAS | 1286878-19-0 |
| Fórmula molecular | C24H24O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-6-methoxy-1-(4-benzyloxyphenyl)tetralin, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-naphthalenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24O3/c1-26-22-13-14-23-19(16-22)8-5-15-24(23,25)20-9-11-21(12-10-20)27-17-18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,9-14,16,25H,5,8,15,17H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(CCCC2(O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-1-(4-fenilmetoxifenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 360.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1725 |