Learn More
rac 4-Hidroxi-4-(3-piridil)butanoico Ácido Diciclohexilamina Sal, TRC
Código de producto. 30137173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137173 50 mg 50 miligramos
30008165 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95297050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216491-66-5
Fórmula molecular C21H34N2O3
Peso molecular (g/mol) 362.51
SMILES OC(CCC(=O)O)c1cccnc1.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C9H11NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h11-13H,1-10H2;1-2,5-6,8,11H,3-4H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2569
Porcentaje de pureza >95%