Learn More
rac 4-Hidroxi-3-metoxifenileno Glicol, TRC
Código de producto. 30010668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010668 10 mg 10 miligramos
30005998 25 mg 25 miligramos
30004539 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94634010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-82-7
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.19
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etanol-1,2-diol
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylene Glycol (MHPG)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11/h2-4,8,10-12H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0736
Porcentaje de pureza >95%