Learn More
rac 4-hidroxi-3-metoxifeniletilenglicol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylene Glycol-d3 |
| CAS | 74495-72-0 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H9 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl)-1,2-ethanediol, [3-(Methoxy-d3)-4-hydroxyphenyl]ethylene Glycol, [4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]ethylene Glycol, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl Glycol, HMPG-d3, MHPG-d3, MOPEG-d3, Vanilethanediol-d3, Vanylglycol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11/h2-4,8,10-12H,5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C(O)CO |
| Nombre IUPAC | 1-[4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)fenil]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0924 |