Learn More
rac 4-Hidroxi 3,4-Dihidro-1(2H)-isoquinolinona, TRC
Código de producto. 30392324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30392324 250 mg
1 options
Código de producto. 30392324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943560250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-3-Hydroxyisoindolin-1-on
CAS 23206-20-4
Fórmula molecular C9 H9 N O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,8,11H,5H2,(H,10,12)
SMILES OC1CNC(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,4-dihidro-2H-isoquinolina-1-una
Peso molecular (g/mol) 163.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633