Learn More
Clorhidrato de rac 4-bromofenilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391054-36-6 |
| Fórmula molecular | C9H13BrClNO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, 4-Bromophenylephrine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)6-2-3-7(10)8(12)4-6;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(O)c1ccc(Br)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.9818 |