Learn More
Óxido de rac-4-benciloxi-3-nitrostireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-4-Benzyloxy-3-nitrostyrene Oxide |
| CAS | 51582-41-3 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Oxirane, 2-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Oxirane, [3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]- (9CI), 2-[3-Nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]oxirane, (±)-2-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)oxirane, 2-[4-(Benzyloxy)-3-nitrophenyl]oxirane, 4-Benzyloxy-1-(epoxyethyl)-3-nitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO4/c17-16(18)13-8-12(15-10-20-15)6-7-14(13)19-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15H,9-10H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C3CO3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-nitro-4-fenilmetoxifenil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 271.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0845 |