Learn More
rac 4-amino-m-tirosina diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-Amino-m-tyrosine Dihydrochloride |
| CAS | 21819-90-9 |
| Fórmula molecular | C9H14Cl2N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-3-hydroxyphenylalanine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3/c10-6-2-1-5(4-8(6)12)3-7(11)9(13)14/h1-2,4,7,12H,3,10-11H2,(H,13,14) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)N)O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(4-amino-3-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.13 |