Learn More
rac 4,5-Dehydro Pregabalin, TRC
Código de producto. 30003790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003790 5 mg 5 miligramos
30011092 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2300505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216576-74-8
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo 4-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methyl-4-hexenoic acid
Nombre IUPAC 3-(aminometil)-5-metilhex-4-ácido enoico
SMILES CC(=CC(CN)CC(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 4,5-Dehydro Pregabalin
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h3,7H,4-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103
Porcentaje de pureza >95%