Learn More
rac 4-(3-aminobutil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-(3-Aminobutyl)phenol |
| CAS | 52846-75-0 |
| Fórmula molecular | C10H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)butane, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-aminobutane, Racemic 3-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)butane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,2-3,11H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCC1=CC=C(C=C1)O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(3-aminobutil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1154 |