Learn More
rac 4-(3-aminobutil)fenol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-(3-Aminobutyl)phenol-d6 |
| CAS | 1189890-45-6 |
| Fórmula molecular | C10H9D6NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(3-Amino-2,2,3,4,4,4-hexadeuteriobutyl)phenol, 4-(3-Aminobutyl)phenol-D6 (butyl-2,2,3,4,4,4-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,2-3,11H2,1H3/i1D3,2D2,8D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-amino-2,2,3,4,4,4-hexadeuteriobutil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 171.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.153 |