Learn More
rac 4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenona, TRC
Código de producto. 30376981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376981 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30376981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4357051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Fórmula molecular C16 H12 Cl2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro- (9CI), (+)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, Sertraline tetralone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
Nombre IUPAC 4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 291.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0265