Learn More
rac 4-(2,3-Diclorofenilo)-3,4-dihidro-1(2H)-naftalona, TRC
Código de producto. 30374738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374738 50 mg
30385235 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43570350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152448-80-1
Fórmula molecular C16H12Cl2O
Peso molecular (g/mol) 291.17
Sinónimo 4-(2,3-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenilo)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-uno
SMILES Clc1cccc(C2CCC(=O)c3ccccc23)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 4-(2,3-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-3-6-13(16(14)18)11-8-9-15(19)12-5-2-1-4-10(11)12/h1-7,11H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0265