Learn More
rac-3-octadecanamido-2-etoxipropan-1-ol fosfocolina, TRC
Código de producto. 30417401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30417401 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30417401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2340005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-3-Octadecanamido-2-Ethoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 112989-02-3
Fórmula molecular C28 H59 N2 O6 P
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3,5-Dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium','7-ethoxy-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-','inner salt','4-oxide, 3,5-Dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium','7-ethoxy-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-','inner salt','4-oxide','(±)-, CP 51, rac-3-Octadecanamido-2-ethoxypropan-1-ol Phosphocholine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H59N2O6P/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)29-25-27(34-7-2)26-36-37(32,33)35-24-23-30(3,4)5/h27H,6-26H2,1-5H3,(H-,29,31,32,33)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OCC
Nombre IUPAC Fosfato de [2-etoxi-3-(octadecanoilamino)propil] 2-(trimetilazanioil)etilo
Peso molecular (g/mol) 550.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.4111
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.