Learn More
rac 3-O-Metil DOPA, TRC
Código de producto. 30004209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004209 25 mg 25 miligramos
17942265 100 mg 100 miligramos
17971905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30380525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7636-26-2
Fórmula molecular C10 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 211.21
Sinónimo (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, Levodopa Imp. C (EP), 3-Methoxy-DL-tyrosine, (DL)-3-O-Methyldopa, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico
SMILES COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-DL-tyrosine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0845
Porcentaje de pureza >95%