Learn More
rac-3-Ácido Hidroxipentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-3-Hydroxypentanoic Acid |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |
| Porcentaje de pureza | >95% |