Learn More
Ácido rac-3-hidroxipentanoico-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3 |
| CAS | 2714410-58-7 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H7 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxyvaleric Acid-D3, (±)-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, 3-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxyvaleric Acid-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5,5,5-trideuterio-3-hidroxipentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.082 |