Learn More
rac 3-Ácido Hidroxidecanoico, TRC
Código de producto. 30404147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404147 100 mg
30403689 1 g
30392684 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH933950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5561-87-5
Fórmula molecular C10 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 188.26
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxidecanoico
SMILES CCCCCCCC(O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 3-Hydroxydecanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1412