Learn More
rac 3-Éster Metílico de Ácido Hidroxidecanoico, TRC
Código de producto. 30398355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398355 25 mg 25 miligramos
30393030 100 mg -
30390174 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93399525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62675-82-5
Fórmula molecular C11 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 202.29
Sinónimo (±)-Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl β-Hydroxydecanoate
Nombre IUPAC Metil 3-hidroxidecanoato
SMILES CCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxydecanoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1569