Learn More
Sal sódica del ácido 3-hidroxibutírico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 3-Hydroxybutyric Acid-d4 Sodium Salt (BHB-d4) |
| CAS | 1219804-68-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H3 O3 . Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1) (ACI), 3-Hydroxybutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium (±)-3-Hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4, rac 3-Hydroxybutyric Acid-d4 Sodium Salt, 3-Hydroxybutanoic Acid-3,4,4,4-D4 Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D3,3D; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;3,4,4,4-tetradeuterio-3-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 130.11 |
| Mostrar más |