Learn More
Sal sódica del ácido 3-hidroxibutírico-d2 rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 3-Hydroxybutyric acid 2,2-d2 sodium salt |
| CAS | 352439-00-0 |
| Fórmula molecular | C4 2H2 H5 O3 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butanoic-2,2-d2 acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9CI), 3-Hydroxybutanoic-2,2-d2 acid sodium salt, Sodium (±)-3-Hydroxybutyrate-2,2-d2, rac 3-Hydroxybutyric Acid-d2 Sodium Salt, 3-Hydroxybutanoic Acid-2,2-D2 Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])(C(C)O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2-dideuterio-3-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0418 |