Learn More
rac 3-Ácido hidroxibutírico-13C4 Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30135362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135362 5 mg 5 miligramos
30135586 10 mg 10 miligramos
30003425 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8330245MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287111-43-7
Fórmula molecular 13C4H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 130.06
Sinónimo 3-Hydroxybutanoic Acid-13C4 Sodium Salt, 3-Hydroxybutyric-13C4 Acid Monosodium Salt, DL-β-Hydroxybutyric-13C4 Acid Sodium Salt, Sodium 3-Hydroxybutyrate-13C4, Sodium Dl-β-hydroxybutyrate-13C4, Sodium β-Hydroxybutyrate-13C4, β-Hydroxybutyric-13C4 Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio 3-hidroxibutanoato-1,2,3,4-13C4
SMILES [13CH3][13CH](O)[13CH2][13C](O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 3-Hydroxybutyric Acid-13C4 Sodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.04