Learn More
rac-3-Hidroxi-N-metil-isomorfinano, TRC
Código de producto. 30479616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479616 5 mg 5 miligramos
30464525 1 mg 1 miligramo
30466429 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5376005MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59684-82-1
Fórmula molecular C18H23NO
Peso molecular (g/mol) 257.37
Sinónimo (4bR,8aS,9R)-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol, (14alpha)-(±)-17-Methyl-morphinan-3-ol
SMILES CN1CC[C@]23CCCC[C@@H]2[C@H]1Cc4ccc(O)cc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-3-Hydroxy-N-methyl-isomorphinan
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.178