Learn More
rac 3-Hidroxi-3-mercaptometilquinuclidina, TRC
Código de producto. 30407130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407130 25 mg 25 miligramos
30402422 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94573525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107220-26-8
Fórmula molecular C8 H15 N O S
Peso molecular (g/mol) 173.28
Sinónimo 3-(Mercaptomethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, Cevimeline Impurity
Nombre IUPAC 3-(sulfanilmetil)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol
SMILES OC1(CS)CN2CCC1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0874