Learn More
rac-3-Hexadecanamido-2-metoxipropán-1-ol Fosfocolina Monohidrato, TRC
Código de producto. 30402061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30402061 5 mg
1 options
Código de producto. 30402061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2935005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 163751-35-7
Fórmula molecular C25 H51 N2 O6 P . H2 O
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H51N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4;/h24H,6-13,15-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30);1H2
SMILES O.CCCCCCCCC[C]CCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC
Nombre IUPAC [3-(hexadecanoilamino)-2-metoxipropilo] 2-(trimetilanianil)etil fosfato; hidratar
Peso molecular (g/mol) 524.671
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.359