Learn More
rac 3-Cloro-1-fenilpropanol, TRC
Código de producto. 30135895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135895 100 mg 100 miligramos
30007105 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18776-12-0
Fórmula molecular C9H11ClO
Peso molecular (g/mol) 170.64
Sinónimo alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzyl Alcohol;
Nombre IUPAC 3-cloro-1-fenilpropano-1-ol
SMILES OC(CCCl)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 3-Chloro-1-phenylpropanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0498