Learn More
rac-3-Ácido Aminoisobutírico Cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-3-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride |
| CAS | 28267-25-6 |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO2 |
| Sinónimo | 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrate, 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride, 2-Methyl-β-alanine Hydrochloride, (±)-3-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride, DL-β-Aminoisobutyric Acid Hydrochloride; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | CC(CN)C(=O)O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 3-amino-2-metilpropanoico; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 139.58 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |
| Mostrar más |