Learn More
Clorhidrato de ácido rac-3-aminoisobutírico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-3-Aminoisobutyric Acid-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1346602-62-7 |
| Fórmula molecular | C4H7D3ClNO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-2-(methyl-d3)propanoic Acid Hydrochloride, 3-Amino-2-(methyl-d3)propanoic Acid-d3 Hydrochloride, 2-(Methyl-d3)-β-alanine-d3 Hydrochloride, (±)-3-Aminoisobutyric-d3 Acid Hydrochloride, DL-β-Aminoisobutyric-d3 Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/i1D3; |
| SMILES | NCC(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(aminometil)-3,3,3-trideuteriopropanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 142.6 |