Learn More
Ácido rac 3-aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobutyric acid |
| CAS | 541-48-0 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | β-Aminobutyric acid, 3-Aminobutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(N)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-aminobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |