Learn More
rac 3-acetamidononan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 3-Acetamido-nonan-2-one |
| CAS | 51714-09-1 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO2/c1-4-5-6-7-8-11(9(2)13)12-10(3)14/h11H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14) |
| SMILES | CCCCCCC(NC(=O)C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(2-oxononan-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 199.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1572 |