Learn More
rac 3,4-Dihidroxifeniletilenglicol, TRC
Código de producto. 30133239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133239 100 mg 100 miligramos
30133703 25 mg 25 miligramos
30003307 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454510100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28822-73-3
Fórmula molecular C8 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 170.16
Sinónimo DL-3,4-Dihydroxyphenylglycol, (+/-)-4-(1,2-Dihydroxyethyl)pyrocatechol, 4-(1,2-Dihydroxyethyl)-1,2-benzenediol
Nombre IUPAC 4-(1,2-dihidroxietil)benceno-1,2-diol
SMILES OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0579
Porcentaje de pureza >95%