Learn More
rac 3,4-Dihidroxifenileno Glicol-d5, TRC
Código de producto. 30376124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376124 10 mg
30372956 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45451210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794783-36-0
Fórmula molecular C8H5D5O4
Peso molecular (g/mol) 175.19
Sinónimo DL-3,4-Dihydroxyphenylglycol-d5, (+/-)-4-(1,2-Dihydroxyethyl)pyrocatechol-d5, 4-(1,2-Dihydroxyethyl)-1,2-benzenediol-d5
SMILES OC1=C(O)C([2H])=C(C(O)C([2H])([2H])O)C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2/i1D,2D,3D,4D2