Learn More
rac 3,4-Ácido Dihidroximandélico, TRC
Product Code. 30133025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133025 5 g 5 g
30008404 1 g 1 g
30011277 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133025 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4530005G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 775-01-9
Fórmula molecular C8 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 184.15
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-2-ácido hidroxiacético
SMILES OC(C(=O)O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material (±)-3,4-Dihydroxymandelic Acid (DOMA)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O5/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,9-11H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0372
Porcentaje de pureza >95%