Learn More
rac 3,11-dicloro-6,11-dihidro-6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tiazepina 5,5-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 3,11-Dichloro-6,11-dihydro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine 5,5-Dioxide |
| CAS | 26638-66-4 |
| Fórmula molecular | C14H11Cl2NO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5,8-Dichloro-11-methyldibenzo[c,f]thiazepine 10,10-dioxide, 3,11-Dichloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxodibenzo[c,f][1,2]thiazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2S/c1-17-12-5-3-2-4-10(12)14(16)11-7-6-9(15)8-13(11)20(17,18)19/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | CN1C2=CC=CC=C2C(C3=C(C=C(C=C3)Cl)S1(=O)=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 5,5-dióxido de 3,11-dicloro-6-metil-11H-benzo[c][1,2]benzotiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 328.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.9888 |