Learn More
rac 2-palmitoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 2-Palmitoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 20618-92-2 |
| Fórmula molecular | C19H37ClO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Hexadecanoic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, Palmitic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol 2-Palmitate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,21H,2-17H2,1H3 |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CCl)CO |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de (1-cloro-3-hidroxipropan-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 348.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.2431 |