Learn More
rac-2-palmitoil-1-oleoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2-Palmitoyl-1-oleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1429655-90-2 |
| Fórmula molecular | C37 H69 Cl O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | rac-1-Oleoyl-2-palmitoyl-3-chloropropanediol, (9Z)-3-Chloro-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl Ester 9-Octadecenoic Acid, 3-Chloro-2-(palmitoyloxy)propyl Oleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H69ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38)42-37(40)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17-/t35-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CCl)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [(2S)-3-cloro-2-hexadecanoiloxipropil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 613.394 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 612.488 |