Learn More
rac-2-metil-4-fenil-4H-pirano[3,2-c]benzopiran-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2-Methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one |
| CAS | 15151-14-1 |
| Fórmula molecular | C19H14O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-phenyl-4H,5H-pyrano[3,2-c][1]benzopyran-5-one, 2-Methyl-4-phenyl-5-oxo-gamma-pyrano[3,2-c][1]benzopyran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O3/c1-12-11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21-12)14-9-5-6-10-16(14)22-19(17)20/h2-11,15H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(C2=C(O1)c3ccccc3OC2=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-fenil-4H-pirano[3,2-c]cromen-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.0943 |