Learn More
rac-2-metil-2,3-epoxi-4-fenil-4H-pirano[3,2-c]benzopiran-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2-Methyl-2,3-epoxy-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one |
| CAS | 1217816-92-6 |
| Fórmula molecular | C19H14O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O4/c1-19-17(23-19)14(11-7-3-2-4-8-11)15-16(22-19)12-9-5-6-10-13(12)21-18(15)20/h2-10,14,17H,1H3 |
| SMILES | CC12OC1C(C3=C(O2)c4ccccc4OC3=O)c5ccccc5 |
| Peso molecular (g/mol) | 306.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0892 |