Learn More
rac-2-linoleoil-3-cloropropanodiol-d5, 95 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1331636-39-5 |
| Fórmula molecular | C21H32D5ClO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 2-Linoleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | (1-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hidroxipropan-2-ilo) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.2745 |